Få mere at vide
Standarden for ædle metaller: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Description
Standarden for ædle metaller: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml i 20% HCl
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| CAS | 7440-15-5, 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Rhenium 99.96 μg/mL/Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL |