Få mere at vide
Nobiletin, TRC
Artikelnummer. 30466092
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30466092 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30466092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN633500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nobiletin
CAS 478-01-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H22 O8
Mængde 250 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-, Flavone','3',4',5,6,7,8-hexamethoxy- (7CI,8CI), Nobiletin (6CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone, NSC 618903, NSC 76751
InChI formel InChI=1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
SMIL COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxychromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 402.39
Formel vægt 402.1315
Procent renhed >95