Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire Reagensglas halve stativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
20
42
Description
- Polypropylen plast stativer
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Specifications
Specifications
| Produkttype | Reagensglas Halvstativ |
| Array | 5 x 7 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | 10 til 13 mm rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 42 |
| Form | Firkant |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Show More |