Få mere at vide
3M™ No-Touch™ Ørepropper PN-01-004
Artikelnummer. 15759777 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Lilla
Artikelnummer.
15759777 Farve: Lilla
1 options
Artikelnummer. 15759777 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000052849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    629.87 DKK / 100 par
    Spare 410.13 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
3M™ No-Touch™ Ørepropper er nemme at bruge, bløde og klar til øjeblikkelig brug lige ud af pakken.
  • Ørepropper er nemme at bruge og er formet og klar til øjeblikkelig brug
  • Fremstillet af blødt polyurethanskum for større komfort og sikker beskyttelse
  • Ingen nedrulning nødvendig
  • Blød, men holdbar indføringsstamme hjælper med at lette montering og fjernelse
  • Lyse farver appellerer til yngre arbejdere
  • Højdæmpende ørepropper, SNR 35dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Par pr pakke 100 par/pakke
Noise Reduction Rating (NRR) 35 dB
Med ledning Med ledning
Produkttype Ørepropper
Materiale Polyurethanskum