Få mere at vide
Invitrogen™ No-Stain™ Proteinmærkningsreagens
Artikelnummer. 16341358
Skift visning
Antal reaktioner:
10 reaktioner
40 reaktioner
Gel kompatibilitet:
Enhver geltype og gelkemi
Pakningsstørrelse:
40 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Gel kompatibilitet Pakningsstørrelse
16341358 40 reaktioner Enhver geltype og gelkemi 40 reaktioner
16351358 10 reaktioner Enhver geltype og gelkemi -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16341358 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A44449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1358.00 DKK
    1222.65 DKK / 40 reaktioner
    Spare 135.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Et hurtigt, let at bruge, kovalent proteinmærkningsreagens, påført på en membran efter geloverførsel, der giver følsom, lineær detektion af protein til total proteinnormalisering af western blotting-data. De Invitrogen No-Stain Reagens kan også bruges som en hurtig, følsom gelfarvning til visualisering af proteiner i en gel.
De Invitrogen No-Stain Protein Labeling Reagent giver en fleksibel, nøjagtig, hurtig og pålidelig metode til at visualisere og normalisere proteiner i en gel eller på en membran (efter-overførsel). Det danner kovalente bindinger til proteiner i geler eller på membraner inden for 10 minutter, kræver ingen affarvningstrin og kan øjeblikkeligt visualiseres ved hjælp af enhver almindeligt tilgængelig imager. No-Stain reagens kræver ingen særlige geler eller andre reagenser og er kompatibel med gelpletter og vestlige arbejdsgange.
Øjeblikkelig visualisering af proteiner i geler
Coomassie og andre gelfarvnings- og affarvningstrin kan være ekstremt tidskrævende og besværlige. No-Stain Proteinmærkningsreagens danner kovalente bindinger med lysinaminosyresidekæderne på alle proteiner i en gel inden for 10 minutter. Da lysin er en af de mest udbredte aminosyrer, No-Stain reagens muliggør påvisning af alle proteiner i en gel eller på en membran, og den stærke signalemission fra det kovalent bundne reagens giver følsomhed på nanogramniveau.
  • Alternativ til traditionelle gelfarvningsreagenser —giver mere nøjagtig normalisering over en lang række proteinlysatkoncentrationer (1 80–μ g)
  • Følsom —nedre detektionsgrænse på 20 ng pr. bånd
  • Specifikke —former binder kun til lysin-sidekæderne af proteiner. Ubundet reagens udsender ikke, hvilket muliggør et overlegent signal-til-støj-forhold
  • Fleksibel —uden behov for at skifte dine geler for at få pletfri bekvemmelighed. No-Stain reagens giver pletfri bekvemmelighed med enhver geltype (præfabrikeret eller hæld-din-egen gel)
Opnå guldstandarden for kvantitativ western blotting
Proteinnormalisering er et kritisk trin for at opnå pålidelig og reproducerbar kvantitativ western blotting. Total proteinnormalisering betragtes som guldstandarden for kvantitativ western blotting. Mange førende tidsskrifter har udviklet retningslinjer for indsendelse af western blotting-forskning, og udvalgte citater fra disse retningslinjer er angivet nedenfor.
  • ''Til kvantitative sammenligninger bør der anvendes passende reagenser, kontroller og billeddannelsesmetoder med lineære signalområder''–Natur
  • 'Registrer, hvordan data blev opnået, om signalintensiteten var lineær med antigenbelastning, og hvordan proteinbelastning blev normaliseret'–Journal of Biological Chemistry
  • 'Normaliser signalintensitet til total proteinbelastning (vurderet ved at farve membraner for totalt protein) når det er muligt'–Journal of Biological Chemistry
  • 'Husholdende proteiner bør ikke bruges til normalisering uden bevis for, at manipulationer ikke påvirker ekspression'–Journal of Biological Chemistry
En nøjagtig belastningskontrol bør vise et lineært forhold mellem signalintensitet og prøvebelastning under alle eksperimentelle forhold. Signalintensiteten opnået ved mærkning af totale proteiner på en membran med No-Stain reagens sikrer et lineært forhold mellem signalintensitet og prøvebelastning (se figuren nedenfor) under alle eksperimentelle forhold. Derfor er brugen af No-Stain reagens i kvantitative western blot-applikationer muliggør brugen af totalt protein som en ideel ladningskontrol.
  • Brugervenlig protokolmærkning af —proteiner inden for 10 minutter på enten nitrocellulose- eller PVDF-membraner
  • Hurtig visualisering ved hjælp af en bred vifte af billedapparater med UV- eller fluorescenslyskilder
  • Nøjagtig total proteinnormalisering —det brede lineære område for proteindetektion på –1 80μ g muliggør detektering af No-Stain signal sammen med dit målprotein for at opnå nøjagtig total proteinnormalisering
  • Følsom og stabil —nanogramniveaufølsomhed med et stabilt signal, der er kompatibelt med nedstrøms immundetekteringstrin
  • Overlegne analyse —husholdningsproteiner er modtagelige for signalmætning og andre biologiske variationer, som ikke observeres ved brug No-Stain reagens til total proteinnormalisering
Få mere at vide om No-Stain Proteinmærkningsreagens ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proteinmærkningsreagens
Indhold og opbevaring • No-Stain aktivator, 800μ L, opbevares ved -°20
•C No-Stain derivatizer, 800μ L, opbevares ved -°20
•C No-Stain mærkningsbuffer (20X), 2 x 20 ml, opbevares ved 15 C °til 30 °C
Oversigt De No-Stain Proteinmærkningsreagens danner kovalente bindinger med lysinaminosyresidekæderne på alle proteiner
Til brug med (udstyr) Kompatibel med en bred vifte af billedapparater med UV- eller fluorescenslyskilder, f.eks. iBright imager
Antal reaktioner 40 reaktioner
Køretid 10 minutter
Forsendelsestilstand Tøris
Detektionsmetode Kemiluminescens, Fluorescens
Gel kompatibilitet Enhver geltype og gelkemi
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Invitrogen
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Kompatibel med alle nedstrøms immundetektionstrin (blokering, antistofbinding, kemiluminescerende eller fluorescensbaseret detektion
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 40RXN No-Stain Protein Labelling Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mandelonitrile, DMSO