Få mere at vide
NO-Aspirin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NO-Aspirin |
| CAS | 287118-97-2 |
| Molekylær formel | C16 H13 N O7 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+](=O)[O-])cc2 |
| IUPAC navn | [4-(nitrooxymethyl)phenyl] 2-acetyloxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.28 |
| Formel vægt | 331.0692 |