Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NNC 55-0396 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001337
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001337 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001337 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2268/10
Highly selective CaV3.x blocker
Highly selective T-type calcium channel blocker. Displays IC50 values of 6.8 and > 100 μM for inhibition of Cav3.1 T-type channels and HVA currents respectively in INS-1 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NNC 55-0396 dihydrochloride
CAS 357400-13-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C30H40Cl2FN3O2
Formel vægt 564.57
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 564.567