Få mere at vide
NN'-Bis(2-hydroxyethyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NN'-Bis(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 15438-70-7 |
| Molekylær formel | C5H12N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O3/c8-3-1-6-5(10)7-2-4-9/h8-9H,1-4H2,(H2,6,7,10) |
| SMIL | OCCNC(=O)NCCO |
| IUPAC navn | 1,3-bis(2-hydroxyethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vægt | 148.0848 |