Få mere at vide
DWK Life Sciences NMR børste, til rengøring af NMR rør
Artikelnummer. 16454944 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16454944 250 mm
1 options
Artikelnummer. 16454944 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 290740059
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Genstridig snavs og aflejringer i NMR-rør kan fjernes med NMR-børsten.
Kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi) er en spektroskopisk metode til at belyse strukturen af molekyler og forbindelser. På grund af elektroniske vekselvirkninger af enkelte atomer med naboatomer kan der drages strukturelle konklusioner. Ud over strukturopklaring kan molekylernes koncentration og dynamik bestemmes med denne metode. Denne analysemetode kræver meget præcise rør med konstant diameter, ensartet vægtykkelse og fremragende rethed over hele røret. Aflejringer og forurening i NMR-rør kan opløses ved hjælp af NMR-børsten. Efterfølgende rengøring med et egnet opløsningsmiddel forsure NMR-røret fuldstændigt.
  • På grund af den nøjagtige pasform hviler børstehårene mod glassets indervæg, og en optimal rengøringsproces er mulig.
Tekniske data
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Tip Type Buet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Rengøring
Til brug med (udstyr) Rengøring
Længde (metrisk) 250 mm