Få mere at vide
NMP, N-methylpyrrolidon, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15552413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
15552413 1 L Glasflaske
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15552413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. N1401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41420.00 DKK
    40209.56 DKK / 1 L
    Spare 1210.44 DKK
    2% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Forarbejdet til høj renhed til nøjagtig og gentagelig bestemmelse af sporniveauer af resterende opløsningsmidler
  • Hvert parti er testet for at sikre interferensfri basislinjer for interferensfri bestemmelse af klasse 1, 2 og 3 resterende opløsningsmidler
  • 1 ppm maks. klasse 1 opløsningsmidler, 10 ppm max. klasse 2 opløsningsmidler og 50 ppm max af klasse 3 resterende opløsningsmidler
  • 1 ppm maks. klasse 1 opløsningsmidler, 10 ppm max. klasse 2 opløsningsmidler og 50 ppm max af klasse 3 resterende opløsningsmidler
  • Bearbejdet til lavt vandindhold for at lette udvindingen af organiske flygtige urenheder eller VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale NMP, N-Methylpyrrolidone
Absorbans 0,100 AU maksimum (325 nm), 0,030 AU maksimum (350 nm), 0,010 AU Maksimum (400 nm)
CAS 872-50-4
Farve Farveløs til gul
Mængde 1 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C5H9NO
Vand 0,05% maksimum
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Formel vægt 99.13
Procent renhed ≥99.9%
Grad GC Headspace
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.