Få mere at vide
NMI 8739, MedChemExpress
Beskrivelse
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NMI 8739 |
| CAS | 129024-87-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H41NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM) |
| SMIL | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.65 |
| Formel vægt | 463.65 |
| Vis mere |