Få mere at vide
NMI 8739, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436137
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16436137 5 mg
16463408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101540
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NMI 8739
CAS 129024-87-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H41NO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM)
SMIL CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 463.65
Formel vægt 463.65
Procent renhed 97.53%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation