Få mere at vide
NMDI14, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450747 50 mg 50mg
16437157 5 mg -
16415326 100 mg -
16404438 10 mg -
16403086 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16450747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111374
MedChemExpress NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.
NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NMDI14
Fysisk form Solid
CAS 307519-88-6
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H25N3O4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (60.17 mM)
SMIL O=C(C1=C(NC(CC2NC3=C(C=C(C)C(C)=C3)NC2=O)=O)SC(C)=C1C)OCC
Molekylvægt (g/mol) 415.51
Formel vægt 415.51
Procent renhed 95.1%