Få mere at vide
NMDA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-D-aspartic Acid |
| CAS | 6384-92-5 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | NMDA |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1 |
| SMIL | CN[C@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-(methylamino)butanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.129 |
| Formel vægt | 147.0532 |