Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NMDA
Artikelnummer. p-4785239
Mængde:
50 mg
500 mg
Artikelnummer. 18085632
Brand: Tocris Bioscience™ 0114/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6384-92-5
Molekylær formel C5H9NO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NMDA
Mængde 50 mg
Formel vægt 147.13
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 147.13