Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NMDA
Beskrivelse
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NMDA |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 147.13 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |