Få mere at vide
R&D Systems™ NMDA
Artikelnummer. 18085632
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085632 50 mg
30001055 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085632 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0114/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1277.61 DKK
    1117.20 DKK / 50mg
    Spare 160.41 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6384-92-5
Molekylær formel C5H9NO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NMDA
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 147.13
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 147.13