Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NLS-StAx-h
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18712188
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18712188 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18712188 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6531/100U
Wnt signaling inhibitor
NLS-StAx-h is a Wnt inhibitor (IC50 = 1.4 μM). Stapled peptide inhibitor of oncogenic Wnt signaling. Inhibits β-catenin-transcription factor interactions. Inhibits proliferation and migration of colorectal cancer cells. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2872559-21-0
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Mængde 100 μg