missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NLG919, TRC

Artikelnummer. 30478319
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478319 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN63000050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol
CAS 1402836-58-1
Molekylær formel C18H22N2O
Mængde 50 mg
Synonym α-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol, 1-Cyclohexyl-2-(5H-imidazo[5,1-a]isoindol-5-yl)ethanol, NLG919
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O/c21-18(13-6-2-1-3-7-13)10-16-14-8-4-5-9-15(14)17-11-19-12-20(16)17/h4-5,8-9,11-13,16,18,21H,1-3,6-7,10H2
SMIL OC(CC1c2ccccc2c3cncn13)C4CCCCC4
IUPAC navn 1-cyclohexyl-2-(5H-imidazo[1,5-b]isoindol-5-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Formel vægt 282.1732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.