Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NKY 80
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002027
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002027 10 mg
30002038 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002027 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5071/10
Adenylyl cyclase inhibitor
Inhibitor of adenylyl cyclase (AC). Exhibits greater affinity for AC5 over AC3 and AC2 (IC50 values are 8.3 μM, 132 μM and 1.7 mM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299442-43-6
Molekylær formel C12H11N3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NKY 80
Mængde 10 mg
Formel vægt 229.23
Fysisk form Solid
Farve White
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 229.24