Få mere at vide
NKP-1339, MedChemExpress
Beskrivelse
NKP-1339 (IT-139
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NKP-1339 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 197723-00-5 |
| Farve | Dark Brown |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H12Cl4N4NaRu |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | IT-139 KP-1339 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 59 mg/mL (117.50 mM) |
| Vis mere |