missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NKL 22, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499546
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499546 50 mg 50mg
16492978 10 mg -
16454296 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100384

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.

NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NKL 22
Fysisk form Solid
CAS 537034-15-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H23N3O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.12 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 325.4
Formel vægt 325.4
Procent renhed 97.27%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.