missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NK-252, MedChemExpress
Beskrivelse
NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NK-252 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1414963-82-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H11N5O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.66 mM) |
| SMIL | O=C(NCC1=NC=CC=C1)NC2=NN=C(C3=CC=CO3)O2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?