Få mere at vide
Nizatidin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30471287
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471287 25 mg
30476730 100 mg
30473773 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN59851025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102273-13-2
Molekylær formel C12 H21 N5 O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 347.46
Synonym (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP)
IUPAC navn 1-N'-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3
Formel vægt 347.1086