Få mere at vide
Nizatidine, Mikromol™
Artikelnummer. 17982026
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17982026 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17982026 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0220.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nizatidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nizatidine
CAS 76963-41-2
Analyt- eller komponentnavne Nizatidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H21 N5 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal
InChI formel InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1
IUPAC navn 1-N'-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Molekylvægt (g/mol) 331.46
Mængde 500 mg
Formel vægt 331.1137 g/mol