Få mere at vide
Nizatidine, Mikromol™
Beskrivelse
Nizatidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nizatidine |
| CAS | 76963-41-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nizatidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H21 N5 O2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| IUPAC navn | 1-N'-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Vis mere |