Få mere at vide
Nizatidine, LoGiCal
Artikelnummer. 30462544
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462544 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462544 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0220.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nizatidine
CAS 76963-41-2
Analyt- eller komponentnavne Nizatidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H21 N5 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal
InChI formel InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1
IUPAC navn 1-N'-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 331.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 331.1137 g/mol