Få mere at vide
Nizatidin EP urenhed H (som hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30457639
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457639 4 x 25 mg
30049587 25 mg
30050135 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457639 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0220.1100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nizatidin EP urenhed H (som hydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride
CAS 27366-72-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H10 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)CC(=S)N
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethanetioamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 154.66
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 154,0331 g/mol