missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nizatidine EP Impurity A, Mikromol™

Artikelnummer. 30051857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051857 25 mg
30051087 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051857 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0220.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nizatidine EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
CAS 54252-45-8
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. A (EP), Nizatidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-5-4(6-2)3-7(8)9/h3,5-6H,1-2H3
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NC
IUPAC navn 1-N,1-N'-dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 131.0695 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.