missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Nivolumab

Artikelnummer. 16462278
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16462278 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16462278 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9903

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nivolumab is a programmed death receptor-1 (PD-1) blocking human IgG4 antibody to treat advanced (metastatic) non-small cell lung cancer.

Tekniske data

Antigen PD-1/PD-L1
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 946414-94-4
Renhed eller kvalitetsklasse 98.29%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.