Få mere at vide
Nitroxynil, LoGiCal
Artikelnummer. 30462016
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462016 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462016 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0974.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitroxynil
CAS 1689-89-0
Analyt- eller komponentnavne Nitroxynil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H3 I N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
InChI formel InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
Løsningstype Neat
SMIL Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N
IUPAC navn 4-hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 290.01
Mængde 10 mg
Formel vægt 289.9188 g/mol