Få mere at vide
Nitroxynil 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321838
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321838 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321838 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15617000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitroxynil
CAS 1689-89-0
Analyt- eller komponentnavne Nitroxynil
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H3 I N2 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
InChI formel InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
SMIL Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N
IUPAC navn 4-hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 290.01
Mængde 1 ml
Formel vægt 289.9188 g/mol