Få mere at vide
Nitroxolin, LoGiCal
Product Code. 30463217
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mg
Product Code. Mængde
30463217 10 mg
1 options
Product Code. 30463217 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1003.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nitroxoline
CAS 4008-48-4
Analyt- eller komponentnavne Nitroxoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-nitroquinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 190.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 190,0378 g/mol