missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitroxinil-13C6, TRC

Artikelnummer. 30472070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472070 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5979025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitroxynil 13C6 (phenyl 13C6)
CAS 1325559-31-6
Molekylær formel 13C6 C H3 I N2 O3
Mængde 5 mg
Synonym Nitroxinil-13C6, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile-13C6, 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol-13C6, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile-13C6, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile-13C6, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile-13C6, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol-13C6, M and B 10755-13C6, Nitroxynil-13C6
InChI formel InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1
SMIL O[13c]1[13c](I)[13cH][13c]([13cH][13c]1[N+](=O)[O-])C#N
IUPAC navn 4-hydroxy-5-iodo-3-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 295.971
Formel vægt 295.939
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.