Få mere at vide
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitril-coated handsker - Gauntlet-manchet
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Beskrivelse
- Nitrilbelægning dækker fingrene og knoerne for en effektiv barriere mod olie og fedt
- 100% fleeced interlock liner i bomuld for øget komfort
- Stærkere og mere fleksibel end PVC
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 4221B |
| Til brug med (applikation) | Bilmontering og metalfremstilling |
| Handske manchet farve | Neutral |
| Vis mere |