Få mere at vide
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitril-coated handsker - Gauntlet-manchet
Artikelnummer. 16855320 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Artikelnummer. 16855320
Brand: Ansell C329080
Nitrilbelægning med støtte giver en effektiv barriere mod fedt og olie uden at nedbryde som læder eller bomuld. Handskerne har en interlock-foring i 100 % bomuldsfleece for øget brugerkomfort.
  • Nitrilbelægning dækker fingrene og knoerne for en effektiv barriere mod olie og fedt
  • 100% fleeced interlock liner i bomuld for øget komfort
  • Stærkere og mere fleksibel end PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Størrelse 8
EN388 Standard 4221B
Til brug med (applikation) Bilmontering og metalfremstilling
Handske manchet farve Neutral
Handske manchet stil Sikkerhed
Liner materiale 100% bomuld
Serie N630