Få mere at vide
Nitrotetrazolium Blue Chloride (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30474001
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30474001 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30474001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN572335500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrotetrazolium Blue Chloride
CAS 298-83-9
Molekylær formel C40H30N10O6 • 2(Cl)
Mængde 500 mg
Synonym 3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-chloride] 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Di-p-nitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-bis(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Dinitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride] 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-diphenylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride] NBT NBT (dye) NSC 27622 NTB Nitro BT Nitro Blue Tetrazolium Nitro Blue Tetrazolium chloride Nitro TB Nitro Tetrazolium BT Nitrotetrazolium Chloride Blue Nitrotetrazolium blue Tetrazolium Nitro BT Tetrazolium nitro blue p-NBT p-Nitro blue tetrazolium p-Nitro blue tetrazolium chloride p-Nitrotetrazolium blue
InChI formel InChI=1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium; dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 746.7323545
Formel vægt 816.1727