Få mere at vide
Nitrosyltetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30464566
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30464566 10 g
1 options
Artikelnummer. 30464566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN55001310G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosyl Tetrafluoroborate
CAS 14635-75-7
Mængde 10 g
Molekylær formel BF4NO
Synonym Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate
InChI formel InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
SMIL F[B-](F)(F)F.N#[O+]
IUPAC navn azanylidyneoxidanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 116.81
Formel vægt 117.0009