Få mere at vide
Nitrosyltetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosyl Tetrafluoroborate |
| CAS | 14635-75-7 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | BF4NO |
| Synonym | Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate |
| InChI formel | InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1 |
| SMIL | F[B-](F)(F)F.N#[O+] |
| IUPAC navn | azanylidyneoxidanium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.81 |
| Formel vægt | 117.0009 |