missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nitrosophenidylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosophenidylate |
| CAS | 55557-03-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methyl 1-Nitroso-α-phenyl-2-piperidineacetate, N-Nitrosomethylphenidate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3/c1-19-14(17)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-16(12)15-18/h2-4,7-8,12-13H,5-6,9-10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C1CCCCN1N=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-(1-nitroso-2-piperidyl)-2-phenyl-acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?