missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitrosophenidylate, TRC

Artikelnummer. 30469516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469516 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN13730050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitrosophenidylate
CAS 55557-03-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H18 N2 O3
Mængde 50 mg
Synonym Methyl 1-Nitroso-α-phenyl-2-piperidineacetate, N-Nitrosomethylphenidate
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-19-14(17)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-16(12)15-18/h2-4,7-8,12-13H,5-6,9-10H2,1H3
SMIL COC(=O)C(C1CCCCN1N=O)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-(1-nitroso-2-piperidyl)-2-phenyl-acetate
Molekylvægt (g/mol) 262.3
Formel vægt 262.1317
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.