Få mere at vide
Nitrosoniumtetrafluoroborat, 98%
Artikelnummer. 11472468
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472468 10 g 10g
11468730 2 g 2g
11482468 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15806.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.80 DKK
    738.65 DKK / 10g
    Spare 169.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133,82 g/mol
Nitrosoniumtetrafluorborat er et nitroserende middel og oxidationsmiddel, der anvendes i organisk syntese. Det bruges også til at omdanne arylaminer direkte til diazoniumtetrafluorborater, som gennemgår Balz-Schiemann-reaktionen in situ for at give høje udbytter af arylfluorider. Ydermere bruges det som en katalysator til iodering af aromater med iodidion med luft som oxidant, omdannelse af sekundære aminer til nitrosaminer og ved deaminering af primære amider. Det er involveret i omdannelsen af arylhydraziner til azider. Ud over dette reagerer det med ferrocen for at fremstille ferroceniumtetrafluorborat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nitrosoniumtetrafluorborat er et nitroserende middel og oxidationsmiddel, der anvendes i organisk syntese. Det bruges også til at omdanne arylaminer direkte til diazoniumtetrafluorborater, som gennemgår Balz-Schiemann-reaktionen in situ for at give høje udbytter af arylfluorider. Ydermere bruges det som en katalysator til iodering af aromater med iodidion med luft som oxidant, omdannelse af sekundære aminer til nitrosaminer og ved deaminering af primære amider. Det er involveret i omdannelsen af arylhydraziner til azider. Ud over dette reagerer det med ferrocen for at fremstille ferroceniumtetrafluorborat.
Opløselighed Opløselig i
acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14635-75-7
Molekylær formel BF4HNO2
Molekylvægt (g/mol) 133.82
MDL nummer MFCD00011433
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC navn azanylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 250 °C (0,01 mmHg) (Sublimering)
Kemisk navn eller materiale Nitrosonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 250 °C (Sublimation)
Mængde 10 g
Lugt Irriterende
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2.185
FN nummer UN3260
Merck Index 14,6649
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril.
Formel vægt 116.82
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrosonium tetrafluoroborate