Få mere at vide
Nitrosoniumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 10135442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10135442 5 g Plastflaske 5g
10113860 25 g Plastflaske 25g
10388793 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10135442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174390050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14635-75-7
Molekylær formel BF4HNO2
Molekylvægt (g/mol) 133.82
MDL nummer MFCD00011433
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC navn azanylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 250,0 °C
Farve Hvid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 5 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.185
Analyseprocentområde 96% min. (ex. kvinde)
Tæthed 2.1850g/mL
Lineær formel NOBF4
Merck Index 15, 6736
Formel vægt 116.81
Procent renhed 97%