Få mere at vide
Nitrosonium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 10113860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10113860
Brand: Thermo Scientific Acros 174390250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14635-75-7
Molekylær formel BF4HNO2
Molekylvægt (g/mol) 133.82
MDL nummer MFCD00011433
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC navn azanylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Hvid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 96% min. (ex F)
Lineær formel NOBF4
Merck Index 15, 6736
Formel vægt 116.81
Procent renhed 97%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.185
Tæthed 2.1850g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitrosonium tetrafluoroborate