Få mere at vide
Nitrosoniumhexafluorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049181
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013149.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16921-91-8 | F6NOP | 174.97 g/mol
Nitrosoniumhexafluorphosphat anvendes som initiator i polymerisationsreaktioner af 1,2-epoxider såsom styrenoxid, cyclohexenoxid og 1,2-epoxybutan. Yderligere er det involveret i polymerisationen af styren, n-butylvinylether og tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16921-91-8
Molekylær formel F6NOP
Molekylvægt (g/mol) 174.97
MDL nummer MFCD00040324
InChI nøgle SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
IUPAC navn azanylidynoxidanium;hexafluorphosphat
SMIL N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosonium hexafluorophosphate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Lineær formel NOPF6
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vægt 174.96
Procent renhed 96%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive