Få mere at vide
Nitrosoniumhexafluorfosfat, 96%
Beskrivelse
Nitrosoniumhexafluorphosphat anvendes som initiator i polymerisationsreaktioner af 1,2-epoxider såsom styrenoxid, cyclohexenoxid og 1,2-epoxybutan. Yderligere er det involveret i polymerisationen af styren, n-butylvinylether og tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosonium hexafluorophosphate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Lineær formel | NOPF6 |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetonitril. |
| Formel vægt | 174.96 |
| Procent renhed | 96% |