Få mere at vide
Nitrosonium hexafluorophosphate, 95%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosonium hexafluorophosphate |
| Farve | Farveløs eller hvid |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 94% min |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: decomposes |
| Formel vægt | 174.97 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitrosonium hexafluorophosphate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido