Få mere at vide
Nitrosoniumhexafluorfosfat, 95%
Artikelnummer. 10655073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655073 5 g Plastflaske 5g
10556013 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10655073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 16921-91-8 | F6NOP | 174,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16921-91-8
Molekylær formel F6NOP
Molekylvægt (g/mol) 174.97
MDL nummer MFCD00040324
InChI nøgle SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
IUPAC navn azanylidynoxidanium;hexafluorphosphat
SMIL N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosonium hexafluorophosphate
Farve Farveløs eller hvid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 94% min
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 174.97
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrosonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.