Få mere at vide
Nitrosobis (2-hydroxyethyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30041267
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041267 1 g
18010730 100 mg
18022620 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5252001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1116-54-7
Molekylær formel C4 H10 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Synonym 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine
IUPAC navn N,N-bis(2-hydroxyethyl)-nitroamid
SMIL OCCN(CCO)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethanolamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Formel vægt 134.0691
Procent renhed >95%