Få mere at vide
Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 |
| CAS | 1173019-53-8 |
| Molekylær formel | C4D8H2N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Nitroso-diethanolamine D8, N,N-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide, 2,2’-(Nitrosoimino)bisethanol-d8, Diethanolnitrosamine-d8, N,N-Diethanolnitrosamine-d8, N-Nitrosodiethanolamine-d8, NDELA-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vægt | 142.1194 |