missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nitrosobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosobenzene |
| CAS | 586-96-9 |
| Molekylær formel | C6H5NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene, nitroso- (8CI, 9CI, ACI), Nitrosobenzene (ACI), NSC 66479 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | O=Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | nitrosobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vægt | 107.0371 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?